Learn More
3-(4-Metoxifenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10496672 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10496672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW05757DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 199682-73-0
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H10N2O2
Número MDL MFCD01133696
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
Clave InChI QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
Nombre IUPAC 5-(4-metoxifenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 202.213
PubChem CID 737224
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 95%