Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(4-metoxifenil)-1-propilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457745 250 mg 250 miligramos
11442080 1 g 1 g
11452080 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28557.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1073371-72-8 | C16H25BO3 | 276.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073371-72-8
Fórmula molecular C16H25BO3
Peso molecular (g/mol) 276.183
Número MDL MFCD09953503
Clave InChI ZJNJYHQBUIHZLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-4-methoxyphenyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid,pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 46739066
Nombre IUPAC 2-[3-(4-metoxifenil)propil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCC2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.19
Porcentaje de pureza 97%