Learn More
Ácido 3-(4-metoxibenzoil)propiónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid |
| Punto de fusión | 147°C to 151°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 785074 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.21 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |