Learn More
ácido 3-(4-metoxibenzoil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314905 1 g 1 g
11324905 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18071.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5711-41-1 | C11H10O4 | 206.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5711-41-1
Fórmula molecular C11H10O4
Peso molecular (g/mol) 206.20
Número MDL MFCD00020486
Clave InChI WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 2e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 3-p-methoxybenzoyl acrylic acid, acrylic acid, 3-p-methoxybenzoyl, trans-3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, gamma-oxo-4-methoxybenzenecrotonic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-buten-2-saeure, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 5355095
Nombre IUPAC Ácido (E)-4-(4-metoxifenil)-4-oxoper-2-enoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Punto de fusión 137°C to 140°C
Cantidad 1 g
Beilstein 474529
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 98%