Learn More
Clorhidrato de 3-(4'-metoxi-3'-sulfonamidofenil)-2-propilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4'-Methoxy-3'-sulfonamidophenyl)-2-propylamine hydrochloride |
| CAS | 86225-65-2 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O3 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide','5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-','hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide','5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-','monohydrochloride (9CI), 3-(4'-Methoxy-3'-sulfonamidophenyl)-2-propylamine hydrochloride, 5-[(2RS)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, (±)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, 5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O3S.ClH/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14;/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CC(C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-(2-aminopropil)-2-metoxibencenosulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 280.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0648 |