Learn More
3,4-lutidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Lutidine |
| CAS | 583-58-4 |
| Fórmula molecular | C7H9N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,4-Dimethylpyridine, NSC 4675 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-5-7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccncc1C |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 107.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0735 |