Learn More
3,4-Lutidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372176 500 mL 500 ml
11352176 25 mL 25 ml
11362176 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03489.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-58-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
3,4-Lutidine is used as an intermediate in the preparation of active pharmaceutical ingredient. It is used to prepare tetrhydropyridine derivatives by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-lutidina se utiliza como intermedio en la preparación de principios activos farmacéuticos. Se utiliza para preparar derivados de la tetrahidropiridina por reducción.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-58-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00006403
Clave InChI NURQLCJSMXZBPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11417
Nombre IUPAC 3,4-dimetilpiridina
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Lutidine
Punto de fusión -11°C
Densidad 0.955
Punto de ebullición 163°C to 164°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.512
Cantidad 500 mL
Número UN UN2929
Beilstein 106583
Sinónimo 3,4-lutidine, pyridine, 3,4-dimethyl, unii-fcu895kj7h, pyridine,3,4-dimethyl, fcu895kj7h, 3,4-lutidene, t 3,4-lutidine, 3,4-dimethyl-pyridine, 5-20-06-00054 beilstein handbook reference
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥98%