Learn More
3,4-Lutidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352176 25 mL 25 ml
11362176 100 mL 100 ml
11372176 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03489.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-58-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
3,4-Lutidine is used as an intermediate in the preparation of active pharmaceutical ingredient. It is used to prepare tetrhydropyridine derivatives by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-lutidina se utiliza como intermedio en la preparación de principios activos farmacéuticos. Se utiliza para preparar derivados de la tetrahidropiridina por reducción.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-58-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00006403
Clave InChI NURQLCJSMXZBPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11417
Nombre IUPAC 3,4-dimetilpiridina
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Lutidine
Punto de fusión -11°C
Densidad 0.955
Punto de ebullición 163°C to 164°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.512
Cantidad 25 mL
Número UN UN2929
Beilstein 106583
Sinónimo 3,4-lutidine, pyridine, 3,4-dimethyl, unii-fcu895kj7h, pyridine,3,4-dimethyl, fcu895kj7h, 3,4-lutidene, t 3,4-lutidine, 3,4-dimethyl-pyridine, 5-20-06-00054 beilstein handbook reference
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Lutidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Lutidine