Learn More
Ácido 3-(4-isopropilfenil)acrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid |
| CAS | 3368-21-6 |
| Fórmula molecular | C12H14O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+ |
| SMILES | CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(4-propan-2-ilfenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0994 |