Learn More
Ácido 3-(4-isopropilfenil)acrílico, TRC
Código de producto. 30342688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30342688 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB451830500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Fórmula molecular C12H14O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
SMILES CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-propan-2-ilfenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 190.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994