Learn More
Acetato de éster metilo de ácido shikímico 3,4-(isopropilidenodioxi), TRC
Código de producto. 30397560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397560 1 g
30392921 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8704001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143308-74-1
Fórmula molecular C13H18O6
Peso molecular (g/mol) 270.28
Sinónimo (3R,4S,5R)-7-(Acetyloxy)-3a,6,7,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, (3R,4S,5R)-5-Hydroxy-3,4-(isopropylidenedioxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester Acetate
Nombre IUPAC metilo (3aR,7R,7aS)-7-acetiloxi-2,2-dimetil-3a,6,7,7a-tetrahidro-1,3-benzodioxol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@@H](C1)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Isopropylidenedioxy) Shikimic Acid Methyl Ester Acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O6/c1-7(14)17-9-5-8(12(15)16-4)6-10-11(9)19-13(2,3)18-10/h6,9-11H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1103