Learn More
Ácido 3-(4-Isobutilfenil)propanoico, TRC
Código de producto. 30408557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408557 1 g
30390853 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7803351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65322-85-2
Fórmula molecular C13 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Sinónimo 3-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. F (EP)
Nombre IUPAC Ácido 3-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)Cc1ccc(CCC(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307
Porcentaje de pureza >95%