Learn More
Acetato de 3-(4-hidroxifenil)propilo, TRC
Código de producto. 30405313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30405313 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30405313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952870500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)propyl Acetate
CAS 80373-18-8
Fórmula molecular C11H14O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Hydroxybenzenepropanol α-Acetate, 4-Hydroxybenzenepropanol 1-Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-9(12)14-8-2-3-10-4-6-11(13)7-5-10/h4-7,13H,2-3,8H2,1H3
SMILES CC(OCCCC1=CC=C(C=C1)O)=O
Nombre IUPAC Acetato de 3-(4-hidroxifenil)propilo
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.09