Learn More
3-(4-hidroxifenil)propionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile |
| CAS | 17362-17-3 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanenitrile, 4-hydroxy-, Hydrocinnamonitrile, p-hydroxy- (6CI,7CI), 4-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)phenol, 4-Hydroxyhydrocinnamonitrile, NSC 163340, p-(2-Cyanoethyl)phenol, β-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, β-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,1-2H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CCC#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-hidroxifenil)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |