Learn More
3-(4-Hidroxifenil)propionitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332107 5 g 5 g
11322107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07934.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17362-17-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile is commonly used as a tool to evaluate the biological role of ERβ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(4-hidroxifenil)propionitrilo se utiliza comúnmente como herramienta para evaluar el papel biológico de la ERβ.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17362-17-3
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00016492
Clave InChI KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile
PubChem CID 87079
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)propanonitrilo
SMILES OC1=CC=C(CCC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 166°C (8 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1448680
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%