Learn More
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30137726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137726 50 g 50 g
30134321 100 g 100 g
30008000 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95082050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-97-3
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, p-hydroxy- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzenepropanoic acid, 2,3-Dihydro-p-coumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)phenol, 4-(2-Carboxylethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenepropionic acid, 4-Hydroxydihydrocinnamic acid, Desaminotyrosine, Dihydro-p-coumaric acid, Dihydrocoumaric acid, Hydro-p-coumaric acid, NSC 40949, NSC 65596, Phloretic acid, Phloretinic acid, QuantaBlu, p-Hydroxybenzene propanoic acid, p-Hydroxyhydrocinnamic acid, p-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid
Nombre IUPAC ácido 3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloretic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5,10H,3,6H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063