Learn More
Éster metílico del ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30403040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30403040 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30403040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9494952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester
CAS 5597-50-2
Fórmula molecular C10H12O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Hydroxy-benzenepropanoic Acid Methyl Ester, p-Hydroxy-hydrocinnamic Acid Methyl Ester, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic Acid Methyl Ester, 4-Hydroxybenzenepropanoic Acid Methyl Ester, 4-[2-(Methoxycarbonyl)ethyl]phenol, Dihydro-p-coumaric Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-Hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3-(p-Hydroxyphenyl)propionate, Methyl 4-Hydroxybenzenepropanoate, Methyl 4-Hydroxydihydrocinnamate, Methyl 4-Hydroxyhydrocinnamate, Methyl 4-Hydroxyphenylpropanoate, Methyl 4-Hydroxyphenylpropionate, Methyl p-Hydroxyhydrocinnamate, Methyl Phloretate, Phloretic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,11H,4,7H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC metil 3-(4-hidroxifenil)propanoato
Peso molecular (g/mol) 180.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786