Learn More
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431958 10 g 10 g
11441958 50 g 50 g
11451958 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14567.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a potential antioxidant. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico es un antioxidante potencial. Se utiliza como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-97-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00002778
Clave InChI NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
Nombre IUPAC ácido 3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 126°C to 131°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2209841
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%