Learn More
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10404945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10404945 100 g Frasco de vidrio 100 g
10100272 5 g Frasco de vidrio 5 g
10467310 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10404945 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121751000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-97-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00002778
Clave InChI NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
Nombre IUPAC ácido 3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 130°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 244
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in alchol,acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.