Learn More
3-(4-hidroxifenil)propanohidrazida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10506415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10506415 5 g 5 g
10177922 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506415 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB00937DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 65330-63-4
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00025134
Clave InChI JMNHUOPRGLTNJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-hydroxyphenyl propanohydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propanehydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propionohydrazide, benzenepropanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide
PubChem CID 2796587
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)propanohidrazida
SMILES NNC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 97%