Learn More
3-(4-hidroxifenil)-2(1H)-pirazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol |
| CAS | 126247-63-0 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Amoxicillin Trihydrate Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-10(14)12-6-5-11-9/h1-6,13H,(H,12,14) |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2nccnc2O |
| Nombre IUPAC | 3-(4-hidroxifenil)pirazin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0586 |