Learn More
3-(4-hidroxifenil)-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol |
| CAS | 10210-17-0 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-propanol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)propyl alcohol, 4-(3-Hydroxypropyl)phenol, 4-Hydroxybenzenepropanol, Dihydro-p-coumaryl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10-11H,1-2,7H2 |
| SMILES | OCCCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-hidroxipropil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |