Learn More
3-(4-Hidroxifenil)-1,1,3-trimetil-5-indanol, TRC
Código de producto. 30405754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405754 100 mg 100 miligramos
30398592 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950935100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10527-11-4
Fórmula molecular C18 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo 1H-Inden-5-ol, 2,3-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-, 5-Indanol, 3-(p-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-1H-inden-5-ol, 1,3,3-Trimethyl-1-p-hydroxyphenylindan-6-ol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol, 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethylindan, PIPE-CD
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-1,1,3-trimetil-2H-inden-5-ol
SMILES CC1(C)CC(C)(c2ccc(O)cc2)c3cc(O)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10,19-20H,11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463