Learn More
3-(4-hidroxibutil)-1H-indol-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Hydroxybutyl)-1H-Indole-5-carbonitrile |
| CAS | 914927-40-5 |
| Fórmula molecular | C13H14N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Vilazodone Impurity 7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O/c14-8-10-4-5-13-12(7-10)11(9-15-13)3-1-2-6-16/h4-5,7,9,15-16H,1-3,6H2 |
| SMILES | OCCCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 214.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1106 |