Learn More
3-(4-Hidroxi-fenil)-croman-4,7-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-[(3S,4R)-7-acetoxy-4-hydroxy-chroman-3-yl]phenyl] acetate |
| CAS | 81267-09-6 |
| Fórmula molecular | C19 H18 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3R,4S)-rel-3-[4-(Acetyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-7-acetate 2H-1-Benzopyran-4,7-diol, trans-3-[4-(acetyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-7-acetate 2H-1-Benzopyran-4,7-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O6/c1-11(20)24-14-5-3-13(4-6-14)17-10-23-18-9-15(25-12(2)21)7-8-16(18)19(17)22/h3-9,17,19,22H,10H2,1-2H3/t17-,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(OC(=O)C)ccc3[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-[(3S,4R)-7-acetiloxi-4-hidroxi-3,4-dihidro-2H-cromen-3-il]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 342.343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.11 |