Learn More
Ácido 3-(4'-Hidroxi)fenoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30134493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134493 100 mg 100 miligramos
30010596 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH951225100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35065-12-4
Fórmula molecular C13 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 230.22
Sinónimo 3-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-hidroxifenoxi)benzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(Oc2ccc(O)cc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O4/c14-10-4-6-11(7-5-10)17-12-3-1-2-9(8-12)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0579