Learn More
Ácido 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489962 5 g 5 g
11479962 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489962 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12069.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1135-23-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
It is a caffeine metabolite which showed high antioxidant activity. It is a very sensitive biomarker for the consumption of relatively small amount of coffee. an be used to inhibit prostaglandin E(2) production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un metabolito de cafeína que mostró una alta actividad antioxidante. Se trata de un biomarcador muy sensible para el consumo de una cantidad relativamente pequeña de café. Se utiliza para inhibir la producción de prostaglandina E(2).
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-23-5
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00016558
Clave InChI BOLQJTPHPSDZHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, dihydroferulic acid, hydroferulic acid, dihydroconiferylic acid, unii-o01rnc700m, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-4-hydroxymethyl propionic acid, .beta.-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl propanoic acid
PubChem CID 14340
ChEBI CHEBI:86612
Nombre IUPAC ácido 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 87°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2110370
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 97%