Learn More
Ácido 3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)propanoico, TRC
Código de producto. 30400977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400977 50 mg -
30388808 10 mg -
30403050 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH51247550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14897-78-0
Fórmula molecular C11H14O5
Peso molecular (g/mol) 226.23
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)propanoico
SMILES COc1cc(CCC(=O)O)cc(OC)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h5-6,14H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0841