Learn More
3-(4-Hidroxi-[1,1'-bifenilo]-3-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30399166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399166 100 mg -
30395536 50 mg 50 miligramos
30397462 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH817620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1228970-34-0
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Nombre IUPAC Ácido propanoico 3-(2-hidroxi-5-fenilfenil)
SMILES OC(=O)CCc1cc(ccc1O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl)propanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c16-14-8-6-12(11-4-2-1-3-5-11)10-13(14)7-9-15(17)18/h1-6,8,10,16H,7,9H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943