Learn More
Ácido 3-(4-formilfenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496757 5 g 5 g
15406767 250 mg 250 miligramos
15293727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33873.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34961-64-3 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
3-(4-Formylphenyl)propionic acid is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(4-formilfenil)propiónico se utiliza como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34961-64-3
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD08234824
Clave InChI NRCCSDVEUWXOMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-formylphenyl propanoic acid, 3-4-formylphenyl propionic acid, 3-4-formyl-phenyl-propionic acid, 3-4-formylphenyl-propionic acid, 4-formyldihydrocinnamic acid, 4-formylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-formyl, 3-4-formylphenyl propanoicacid
PubChem CID 19825241
Nombre IUPAC ácido 3-(4-formilfenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Punto de fusión ∼136°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 96%