Learn More
3-(4-formilaminobutiril)piridina, TRC
Código de producto. 30006860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006860 25 mg 25 miligramos
30006297 5 mg 5 miligramos
30007264 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF69550025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887355-56-8
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.21
Sinónimo Nicotine Impurity 1
SMILES O=CNCCCC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Formylaminobutyryl)pyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c13-8-12-6-2-4-10(14)9-3-1-5-11-7-9/h1,3,5,7-8H,2,4,6H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0899
Porcentaje de pureza >95%