Learn More
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10413363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10413363 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10413363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
CAS 459-31-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H9FO2
Fórmula lineal COOH(CH2)2C6H4F
Número MDL MFCD00060327
Cantidad 5g
Sinónimo 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
Clave InChI ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
Nombre IUPAC 3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 168.17
PubChem CID 136302
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.