Learn More
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363896 5 g 5 g
11353896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17008.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 459-31-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-31-4
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00060327
Clave InChI ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
PubChem CID 136302
Nombre IUPAC ácido 3-(4-fluorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1869084
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.