Learn More
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353896 1 g 1 g
11363896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17008.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-31-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-31-4
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00060327
Clave InChI ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
PubChem CID 136302
Nombre IUPAC ácido 3-(4-fluorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1869084
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%