Learn More
3-(4-Fluorofenil)ciclopentanona, TRC
Código de producto. 30408313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408313 5 mg
30404580 10 mg
30396538 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4025685MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165591-10-6
Fórmula molecular C11H11FO
Peso molecular (g/mol) 178.2
SMILES Fc1ccc(cc1)C2CCC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)cyclopentanone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11FO/c12-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(13)7-9/h1-2,4-5,9H,3,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0794