Learn More
3-[(4-fluorofenil)carbonil]-2-(2-metilpropanoil)-N,3-difeniloxirano-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
3-[(4-fluorofenil)carbonil]-2-(2-metilpropanoil)-N,3-difeniloxirano-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| CAS | 148146-51-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C26 H22 F N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP), Atorvastatin Imp. D (EP), Atorvastatin USP Related Compound D, Atorvastatin USP RC D, 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity D, Atorvastatin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-fluorobenzoil)-2-(2-metilpropanoil)-N,3-difeniloxirano-2-carboxamida |
| Mostrar más |