Learn More
3-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488245 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15488245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32944.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
CAS 306936-57-2
Punto de fusión 170°C
Fórmula molecular C10H7FN2O
Número MDL MFCD01922131
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-fluorophenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl, 3-4-fluorophenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, acmc-1ajet, fluorophenylpyrazolecarbaldehyde, pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl
Clave InChI CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)F
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 190.177
PubChem CID 605439
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.18
Porcentaje de pureza 97%