Learn More
3-(4-fluorofenil)-1H-indol, TRC
Código de producto. 30393353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393353 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30393353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59876525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole
CAS 101125-32-0
Fórmula molecular C14H10FN
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-(4-Fluorophenyl)indole
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H
SMILES Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenil)-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 211.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0797