Learn More
3-(4-Fluorofenil)-1-isopropilindol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11339115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339115 5 g 5 g
11329115 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16341.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93957-49-4
Fórmula molecular C17H16FN
Peso molecular (g/mol) 253.32
Número MDL MFCD01075733
Clave InChI ZDZJOIIBECYKAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-1-isopropyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-fluorophenyl indole, 3-4-fluorophenyl-1-isopropylindole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-flrorophenyl-indole, 1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl, 4-fluorophenyl-1-isopropyl-3-indole, 3-4-fluorophenyl-1-propan-2-ylindole, 3-4-fluoro-phenyl-1-isopropyl-1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-methylethyl indole
PubChem CID 736229
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenil)-1-propan-2-ilindol
SMILES CC(C)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4457093
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.32
Porcentaje de pureza 98%