Learn More
3-(4-Fluorofenoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497557 1 g 1 g
15407567 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35710.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65295-61-6
Fórmula molecular C13H9FO2
Peso molecular (g/mol) 216.211
Número MDL MFCD02258991
Clave InChI HTBZPEDBMOXWID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3085320
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 3-4-fluorophenoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-4-fluorophenoxy, 3-4-fluoro-phenoxy-benzaldehyde, 3-4fluorophenoxy benzaldehyde, 3-4-fluorophenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-fluorophenoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.21
Porcentaje de pureza 97%