Learn More
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)-propiónico, Lipomed
Código de producto. 30461883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461883 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30461883 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFPA1879FA50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)-propiónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
CAS 366-77-8
Nombres de analitos o componentes 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H9 F O3
Sinónimo Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9 CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7 CI, 8 CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC ácido 4-(4-fluorofenil)-4-oxobutanoico
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 196.175
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196,054 g/mol