Learn More
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474794 25 g 25 g
11464794 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474794 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13755.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 366-77-8 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
7-Fluoro-1-tetralone was prepared from 3-(4-fluorobenzoyl)-propionic acid by Wolff-Kishner reduction followed by ring closure with polyphosphoric acid and other substituted 1-tetralones where commercially available. Reduction of 3-(4-fluorobenzoyl)propionic acid with an excess of tert-butylamine borane (TBAB) in the presence of AlCl3 provided 4-(4-fluorophenyl)-1-butanol (87) in 63% yield for the synthesis of LM-1507 sodium salt. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)- 4-hydroxypiperidine, C 28 H 27 ClF 5 NO, M r 523.99, mp 105 - 107°C, is obtained by reducing the ketone of 3-(4-fluorobenzoyl)propionic acid into a lactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-fluoro-1-tetralona se preparó a partir de ácido 3-(4-fluorobenzoil)-propiónico por la reducción de Wolff-Kishner seguido por el cierre de anillo con ácido polifosfórico y otras 1-tetralonas sustituidas disponibles a nivel comercial. Reducción de ácido 3-(4-fluorobenzoil)propiónico con un exceso de borano terc-butilamina (TBAB) en presencia de AlCl3 con 4-(4-fluorofenil)-1-butanol (87) y una producción del 63 % para la síntesis de sal sódica LM-1507. El penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorofenil)butil]-4-(4-cloro-3-trifluorometilfenil)- 4-hidroxipiperidina, C 28 H 27 CLF 5 NO, M r 523,99 MP entre 105 y 107 °C, se obtiene reduciendo la cetona del ácido 3-(4-fluorobencil)propiónico a una lactona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-77-8
Fórmula molecular C10H9FO3
Peso molecular (g/mol) 196.177
Número MDL MFCD00002793
Clave InChI WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
PubChem CID 101359
Nombre IUPAC ácido 4-(4-fluorofenil)-4-oxobutanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Punto de fusión 99°C to 103°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 958145
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.18
Porcentaje de pureza 97%