Learn More
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)-propiónico, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Descripción
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)-propiónico, 1 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid |
| CAS | 366-77-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H9 F O3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9 CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7 CI, 8 CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(4-fluorofenil)-4-oxobutanoico |
| Mostrar más |