Learn More
3-(4-Fluorobenzoil)-1,1,1-trifluoroacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447377 1 g 1 g
15457377 5 g 5 g
15467377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34429.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 582-65-0 | C10H6F4O2 | 234.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-65-0
Fórmula molecular C10H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 234.15
Número MDL MFCD03419766
Clave InChI KEZLARPKXOHKJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl-1,3-butanedione, 3-4-fluorobenzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluoro-phenyl-butane-1,3-dione, 1-4'-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, tos-bb-0670, 1-4-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-4-fluoro-phenyl-4,4,4-trifluoro-butane-1,3-dione
PubChem CID 2771476
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorofenil)butano-1,3-diona
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Punto de fusión 40°C to 44°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.15
Porcentaje de pureza 97%