Learn More
3-(4-etilfenil)-2,2-dimetilpropanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal |
| CAS | 67634-15-5 |
| Fórmula molecular | C13H18O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Floralozone, Florazon, Seawind Aldehyde E, alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-13(2,3)10-14/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1ccc(CC(C)(C)C=O)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1358 |