Learn More
3,4-Etilendioxitiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264418 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15264418 25 g 25 GR
15254418 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15264418 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126213-50-1
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.18
Clave InChI GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
Nombre IUPAC 2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina
SMILES C1COC2=CSC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Ethylenedioxythiophene
Punto de fusión 10.5°C to 12.0°C
Densidad 1.3310g/mL
Punto de ebullición 193.0°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.331
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Ethylenedioxythiophene, 99%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.