Learn More
Ácido 3,4-etilendioxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Ethylenedioxybenzoic Acid |
| CAS | 4442-54-0 |
| Fórmula molecular | C9H8O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzodioxan-6-carboxylic Acid (6CI,7CI,8CI), 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]-dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0423 |