Learn More
Ácido 3,4-etilendioxibenzoico, TRC
Código de producto. 30375954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375954 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30375954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE917795100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Ethylenedioxybenzoic Acid
CAS 4442-54-0
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,4-Benzodioxan-6-carboxylic Acid (6CI,7CI,8CI), 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]-dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423