Learn More
Éster etílico del ácido 3-[(4-etoxi-1,4-dioxobutil)amino]-2-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Ethoxy-1,4-dioxobutyl)amino]-2-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 676596-61-5 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-3-20-12(18)8-7-11(17)16-10-6-5-9-15-13(10)14(19)21-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)Nc1cccnc1C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-[(4-etoxi-4-oxobutanoil)amino]piridina-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1216 |