Learn More
3,4-epoxitetrahidrofurano, 96%
Código de producto. 11906181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11906181 50 g Frasco de vidrio 50 g
10429242 1 g Frasco de vidrio 1 g
10041731 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11906181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425530500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 285-69-8 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285-69-8
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00800639
Clave InChI AIUTZIYTEUMXGG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3,4-epoxytetrahydrofuran, 3,6-dioxabicyclo 3.1.0 hexane, 3,6-dioxa-bicyclo 3.1.0 hexane, acmc-1ccip, 3,4-epoxy-tetrahydrofuran, 3,4-diepoxytetrahydrofuran, 3,4-epoxy tetrahydrofuran
PubChem CID 67511
Nombre IUPAC 3,6-dioxabiciclo[3.1.0]hexano
SMILES C1OCC2OC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Epoxytetrahydrofuran
Color Amarillo
Densidad 1.2370g/mL
Cantidad 50 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4450 to 1.4490
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Gravedad específica 1.237
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Epoxytetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación